accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3CH3OOHNOOH3COOH

CAS RN 45214-91-3

IUPAC Nor: 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-5-methoxy-5-oxopentanoic acid
Synonymes: 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-5-methoxy-5-oxopentanoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 261.27
Formule moléculaire: C11H19NO6
InChi Key: OHYMUFVCRVPMEY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)CCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)