accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4418-61-5

NH2NNHNN

CAS RN 4418-61-5

IUPAC Nor: 2H-1,2,3,4-tetrazol-5-amine
Synonymes: 5-aminotetrazole
Poids moléculaire (g/mol): 85.07
Formule moléculaire: CH3N5
InChi Key: ULRPISSMEBPJLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NNN=N1
Pourcentage de pureté 
  • (3)
Forme physique 
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats