accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OSN

CAS RN 43039-98-1

IUPAC Nor: 1-(1,3-thiazol-2-yl)propan-1-one
Synonymes: thiazole, 2-propionyl-
Poids moléculaire (g/mol): 141.19
Formule moléculaire: C6H7NOS
InChi Key: TYRAENAWSLPSLW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(=O)C1=NC=CS1
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)