accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 42189-56-0

IUPAC Nor: 1-(pyren-4-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Synonymes: 1-(pyren-4-yl)pyrrole-2,5-dione
Poids moléculaire (g/mol): 297.31
Formule moléculaire: C20H11NO2
InChi Key: NPTUGEKDRBZJRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1C=CC(=O)N1C1=CC2=CC=CC3=CC=C4C=CC=C1C4=C23
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats