CAS RN 42079-78-7
IUPAC Nor:
5-methoxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one
Synonymes:
5-methoxy-2-phenylchromen-4-one
Poids moléculaire (g/mol):
252.27
Formule moléculaire:
C16H12O3
InChi Key:
XRQSPUXANRGDAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=C2C(=O)C=C(OC2=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
5-Methoxyflavone 98.0+%, TCI America™
CAS: 42079-78-7 Formule moléculaire: C16H12O3 Poids moléculaire (g/mol): 252.269 Numéro MDL: MFCD00016942 Clé InChI: XRQSPUXANRGDAV-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-methoxyflavone,5-methoxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one,5-methoxy-2-phenyl-4-benzopyrone,chembl16685,4h-1-benzopyran-4-one, 5-methoxy-2-phenyl,5-methoxy-2-phenyl-chromen-4-one,acmc-20am2h,d0v5hf,bidd:er0473 CID PubChem: 94525 Nom IUPAC: 5-methoxy-2-phenylchromen-4-one SMILES: COC1=CC=CC2=C1C(=O)C=C(O2)C3=CC=CC=C3