accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HOCH3HO

CAS RN 42075-32-1

IUPAC Nor: pentane-2,4-diol
Synonymes: 2,4-pentanediol
Poids moléculaire (g/mol): 104.15
Formule moléculaire: C5H12O2
InChi Key: GTCCGKPBSJZVRZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(O)CC(C)O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats