accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClNN

CAS RN 4199-89-7

IUPAC Nor: 5-chloro-1,10-phenanthroline
Synonymes: 5-chloro-1,10-phenanthroline
Poids moléculaire (g/mol): 214.65
Formule moléculaire: C12H7ClN2
InChi Key: XDUUQOQFSWSZSM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC2=CC=CN=C2C2=NC=CC=C12
Forme physique 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)