CAS RN 41939-61-1
IUPAC Nor:
N1-methyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine
Synonymes:
N1-methyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol):
167.17
Formule moléculaire:
C7H9N3O2
InChi Key:
MNIKERWISBANET-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CNC1=C(N)C=C(C=C1)[N+]([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine 98.0+%, TCI America™
CAS: 41939-61-1 Formule moléculaire: C7H9N3O2 Poids moléculaire (g/mol): 167.17 Numéro MDL: MFCD00156607 Clé InChI: MNIKERWISBANET-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1,2-Diamino-N1-methyl-4-nitrobenzene, 2-Amino-1-methylamino-4-nitrobenzene CID PubChem: 3420025 Nom IUPAC: N1-methyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine SMILES: CNC1=C(N)C=C(C=C1)[N+]([O-])=O