accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3POOClCl

CAS RN 415918-91-1

IUPAC Nor: N,N-bis(1-phenylethyl)-12,14-dioxa-13-phosphapentacyclo[13.8.0.0²,¹¹.0³,⁸.0¹⁸,²³]tricosa-1(23),2,4,6,8,10,15,17,19,21-decaen-13-amine; dichloromethane
Synonymes: N,N-bis(1-phenylethyl)-12,14-dioxa-13-phosphapentacyclo[13.8.0.0²,¹¹.0³,⁸.0¹⁸,²³]tricosa-1(23),2,4,6,8,10,15,17,19,21-decaen-13-amine; methylene chloride
Poids moléculaire (g/mol): 624.54
Formule moléculaire: C37H32Cl2NO2P
InChi Key: PQTVIIOJNJVQOL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: ClCCl.CC(N(C(C)C1=CC=CC=C1)P1OC2=CC=C3C=CC=CC3=C2C2=C3C=CC=CC3=CC=C2O1)C1=CC=CC=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats