CAS RN 41421-03-8
IUPAC Nor:
2-(4-bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Synonymes:
2-(4-bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Poids moléculaire (g/mol):
239.07
Formule moléculaire:
C9H7BrN2O
InChi Key:
PQSCYRJMPVYVKU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=NN=C(O1)C1=CC=C(Br)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
2-(4-bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, Thermo Scientific™
CAS: 41421-03-8 Formule moléculaire: C9H7BrN2O Poids moléculaire (g/mol): 239.07 Numéro MDL: MFCD00491620 Clé InChI: PQSCYRJMPVYVKU-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-4-bromophenyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole,1,3,4-oxadiazole, 2-4-bromophenyl-5-methyl,2-4-bromo-phenyl-5-methyl-1,3,4 oxadiazole,2-4-bromophenyl-5-methyl-1,3,4 oxadiazole,2-4-bromo-phenyl-5-methyl-1,3,4 oxadiazo le PubChem CID: 540693 Nom de l’IUPAC: 2-(4-bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole SOURIRES: CC1=NN=C(O1)C1=CC=C(Br)C=C1