accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4130-42-1

H3COHH3CH3CCH3CH3H3CCH3

CAS RN 4130-42-1

IUPAC Nor: 2,6-di-tert-butyl-4-ethylphenol
Synonymes: 2,6-di-tert-butyl-4-ethylphenol
Poids moléculaire (g/mol): 234.38
Formule moléculaire: C16H26O
InChi Key: BVUXDWXKPROUDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Pourcentage de pureté 
  • (3)
Forme physique 
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats