accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOCl

CAS RN 40877-09-6

IUPAC Nor: 4-chloro-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
Synonymes: 4-chloro-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
Poids moléculaire (g/mol): 217.09
Formule moléculaire: C10H10Cl2O
InChi Key: UKCHLVFIVJBCKE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCCCC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats