CAS RN 405-51-6
IUPAC Nor:
4-fluorophenyl acetate
Synonymes:
4-fluorophenyl acetate
Poids moléculaire (g/mol):
154.14
Formule moléculaire:
C8H7FO2
InChi Key:
ZNOREXRHKZXVPC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)OC1=CC=C(F)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
4-Acétate de fluorophényle 98,0+%, TCI America™
CAS: 405-51-6 Formule moléculaire: C8H7FO2 Poids moléculaire (g/mol): 154.14 Numéro MDL: MFCD00041361 Clé InChI: ZNOREXRHKZXVPC-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-acetoxy-4-fluorobenzene,4-fluorophenyl acetate,p-fluorophenyl acetate,acetic acid 4-fluorophenyl ester,phenol,4-fluoro-,acetate,4-fluorophenylacetate,pubchem3061,acmc-1acsq,ksc493c7p,phenol, 4-fluoro-, 1-acetate PubChem CID: 136253 Nom de l’IUPAC: (4-fluorophényl) acétate SOURIRES: CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)F