accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrBrFFF

CAS RN 401-84-3

IUPAC Nor: 1,3-dibromo-5-(trifluoromethyl)benzene
Synonymes: 1,3-dibromo-5-(trifluoromethyl)benzene
Poids moléculaire (g/mol): 303.9
Formule moléculaire: C7H3Br2F3
InChi Key: OFNXSUANJLHGQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats