accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3988-77-0

OS(E)

CAS RN 3988-77-0

IUPAC Nor: (2E)-3-phenyl-1-(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one
Synonymes: (2E)-3-phenyl-1-(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one
Poids moléculaire (g/mol): 214.28
Formule moléculaire: C13H10OS
InChi Key: DDNPADUKGZMCHV-CMDGGOBGSA-N
SMILES: O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)C1=CC=CS1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats