CAS RN 3964-58-7
CAS RN 3964-58-7
IUPAC Nor:
3-chloro-4-hydroxybenzoic acid
Synonymes:
3-chloro-4-hydroxybenzoic acid
Poids moléculaire (g/mol):
172.56
Formule moléculaire:
C7H5ClO3
InChi Key:
QGNLHMKIGMZKJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CC=C(O)C(Cl)=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
3-Chloro-4-hydroxybenzoic Acid Hemihydrate 98.0+%, TCI America™
CAS: 3964-58-7 Formule moléculaire: C7H5ClO3 Poids moléculaire (g/mol): 172.56 Numéro MDL: MFCD00002549 Clé InChI: QGNLHMKIGMZKJX-UHFFFAOYSA-N Synonyme: benzoic acid, 3-chloro-4-hydroxy,3-chloro-4-hydroxy-benzoic acid,hemihydrate,pubchem13038,acmc-209vmh,3-chloro-4hydroxybenzoic acid,3-chloro4-hydroxybenzoic acid,4-hydroxy-3-chlorobenzoic acid,3-chloro-4-hydroxybenzoic scid,3-chloro-4-hydroxy benzoic acid CID PubChem: 19860 Nom IUPAC: 3-chloro-4-hydroxybenzoic acid SMILES: OC(=O)C1=CC=C(O)C(Cl)=C1