CAS RN 39604-66-5
IUPAC Nor:
1-(2-hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-2-phenylethan-1-one
Synonymes:
1-(2-hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-2-phenylethanone
Poids moléculaire (g/mol):
272.3
Formule moléculaire:
C16H16O4
InChi Key:
NIWDJRBUBVCKAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC(O)=C(C(=O)CC2=CC=CC=C2)C(OC)=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
2'-Hydroxy-4',6'-diméthoxy-2-phénylacétophénone 94,0+%, TCI America™
CAS: 39604-66-5 Formule moléculaire: C16H16O4 Poids moléculaire (g/mol): 272.30 Numéro MDL: MFCD00218596 Clé InChI: NIWDJRBUBVCKAV-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Benzyl 2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl Ketone PubChem CID: 689040 Nom de l’IUPAC: 1-(2-hydroxy-4,6-diméthoxyphényl)-2-phénylètane-1-un SOURIRES: COC1=CC(O)=C(C(=O)CC2=CC=CC=C2)C(OC)=C1