CAS RN 39562-70-4
IUPAC Nor:
3-ethyl 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Synonymes:
nitrendipine
Poids moléculaire (g/mol):
360.37
Formule moléculaire:
C18H20N2O6
InChi Key:
PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
1
–
1
de
1
résultats
1
Nitrendipine
CAS: 39562-70-4 Formule moléculaire: C18H20N2O6 Poids moléculaire (g/mol): 360.366 Numéro MDL: MFCD00082255 Clé InChI: PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: nitrendipine,bayotensin,baypress,nidrel,nitrendipinum,nitrendipino,bylotensin,nitrendipin,deiten,nitrepin PubChem CID: 4507 ChEBI: CHEBI:7582 Nom de l’IUPAC: 5-O-éthyle 3-O-méthyl 2,6-diméthyl-4-(3-nitrophényl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate SOURIRES: CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C