CAS RN 39101-54-7
IUPAC Nor:
2-(3,5-dimethylphenyl)acetonitrile
Synonymes:
2-(3,5-dimethylphenyl)acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol):
145.21
Formule moléculaire:
C10H11N
InChi Key:
LMUKNQSVBFEUKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC(CC#N)=CC(C)=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
3,5-Diméthylphénylacétatonitrile, 98%
3,5-Diméthylphénylacétatonitrile, 98%
CAS: 39101-54-7 Formule moléculaire: C10H11N Poids moléculaire (g/mol): 145.205 Numéro MDL: MFCD00060304 Clé InChI: LMUKNQSVBFEUKR-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3,5-dimethylphenylacetonitrile,2-3,5-dimethylphenyl acetonitrile,3,5-dimethylphenyl acetonitrile,benzeneacetonitrile, 3,5-dimethyl,3,5-dimethyl-phenyl-acetonitrile,2-3,5-dimethylphenyl ethanenitrile,acmc-20a3vm,3.5-dimethylphenylacetonitril,3,5-dimethylbenzeneacetonitrile,3,5-dimethylphenylethanenitrile PubChem CID: 123481 Nom de l’IUPAC: 2-(3,5-diméthylphényl)acétonitrile SOURIRES: CC1=CC(=CC(=C1)CC#N)C