CAS RN 3853-88-1
IUPAC Nor:
bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Synonymes:
bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol):
182.18
Formule moléculaire:
C9H10O4
InChi Key:
NIDNOXCRFUCAKQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OC(=O)C1C2CC(C=C2)C1C(O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
acide cis-5-Norbornène-endo-2,3-dicarboxylique, 98%, Thermo Scientific Chemicals
acide cis-5-Norbornène-endo-2,3-dicarboxylique, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3853-88-1 Formule moléculaire: C9H10O4 Poids moléculaire (g/mol): 182.175 Numéro MDL: MFCD00003735 Clé InChI: NIDNOXCRFUCAKQ-ZUMNNYEFSA-N Synonyme: cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic acid PubChem CID: 122176685 Nom de l’IUPAC: (2S,3R,4S)-acide bicyclo[2.2.1]hept-5-ène-2,3-dicarboxylique SOURIRES: C1C2C=CC1C(C2C(=O)O)C(=O)O