accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3H3COOClNN

CAS RN 38083-17-9

IUPAC Nor: 1-(4-chlorophenoxy)-1-(1H-imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-one
Synonymes: climbazole 氯咪巴唑
Poids moléculaire (g/mol): 292.76
Formule moléculaire: C15H17ClN2O2
InChi Key: OWEGWHBOCFMBLP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)C(=O)C(OC1=CC=C(Cl)C=C1)N1C=CN=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats