accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOFFFFOOH3C

CAS RN 377-71-9

IUPAC Nor: 1,4-diethyl 2,2,3,3-tetrafluorobutanedioate
Synonymes: 1,4-diethyl 2,2,3,3-tetrafluorobutanedioate
Poids moléculaire (g/mol): 246.16
Formule moléculaire: C8H10F4O4
InChi Key: BLZSSBPZHBFNBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OCC

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats