accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NFOCH3

CAS RN 375368-80-2

IUPAC Nor: 3-fluoro-2-methoxy-6-methylpyridine
Synonymes: 3-fluoro-2-methoxy-6-methylpyridine
Poids moléculaire (g/mol): 141.15
Formule moléculaire: C7H8FNO
InChi Key: DAQMWRIPXIPMAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(F)C=CC(C)=N1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats