accessibility menu, dialog, popup

UserName

HHCHCClZr

CAS RN 37342-97-5

IUPAC Nor: λ²-zirconium(2+) bis(cyclopenta-2,4-dien-1-ide) chloride hydride
Synonymes: λ²-zirconium(2+) bis(cyclopentadienide) chloride hydride
Poids moléculaire (g/mol): 257.87
Formule moléculaire: C10H11ClZr
InChi Key: VPQMECJLNPUNGN-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [H-].[Cl-].[Zr++].[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (3)
Forme physique 
  • (3)
  • (3)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)