CAS RN 35852-58-5
IUPAC Nor:
2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
Synonymes:
2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
Poids moléculaire (g/mol):
196.55
Formule moléculaire:
C7H4ClF3O
InChi Key:
YNWKEXMSQQUMEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=C(Cl)C=C(C=C1)C(F)(F)F
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)phénol 98,0+%, TCI America™
CAS: 35852-58-5 Formule moléculaire: C7H4ClF3O Poids moléculaire (g/mol): 196.553 Numéro MDL: MFCD00042217 Clé InChI: YNWKEXMSQQUMEL-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-chloro-4-trifluoromethyl phenol,3-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride,2-chloro-4-trifuloromethyl phenol,phenol, 2-chloro-4-trifluoromethyl,2-chloro-4-trifluoromethyl-phenol,2-chloro-4-trifluoromethylphenl,pubchem4105,2chloro-4-trifluoromethylphenol,chloro-4-trifluoromethyl-phenol PubChem CID: 2736603 Nom de l’IUPAC: 2-chloro-4-(trifluorométhyl)phénol SOURIRES: C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)O