CAS RN 3585-33-9
CAS RN 3585-33-9
IUPAC Nor:
lithium(1+) dimethylamine hydride
Synonymes:
lithium(1+) dimethylamine hydride
Poids moléculaire (g/mol):
53.03
Formule moléculaire:
C2H8LiN
InChi Key:
QHXBFEDDNKOZHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[H-].[Li+].CNC
1
–
1
de
1
résultats
1
Lithium dimethylamide, 96%
CAS: 3585-33-9 Formule moléculaire: C2H6LiN Poids moléculaire (g/mol): 51.017 Numéro MDL: MFCD00008295 Clé InChI: YDGSUPBDGKOGQT-UHFFFAOYSA-N Synonyme: lithium dimethylamide,lithium dimethylazanide,linme2,acmc-20akms,dimethylamino lithium,lithiodimethylamine,lithium dimethylamide preparation,lithium 1+ dimethylazanide,lithium dimethylamide w/v in hexane CID PubChem: 5152226 Nom IUPAC: lithium;dimethylazanide SMILES: [Li+].C[N-]C