accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOCH3HOCH3OO(S)O(R)H3C(S)O(S)(R)CH3HO(R)OOCH3(R)H3CO(R)(R)OHNCH3CH3OH3C(E)(Z)

CAS RN 35457-80-8

IUPAC Nor: (2R,3R,4R,6S)-6-{[(2R,3S,4R,5R,6S)-4-(dimethylamino)-5-hydroxy-6-{[(11Z,13E)-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-4-(propanoyloxy)-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl]oxy}-2-methyloxan-3-yl]oxy}-4-hydroxy-2,4-dimethyloxan-3-yl propanoate
Synonymes: midecamycin
Poids moléculaire (g/mol): 813.98
Formule moléculaire: C41H67NO15
InChi Key: DMUAPQTXSSNEDD-ZZHFWOCQSA-N
SMILES: CCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)O[C@H](C[C@@]1(C)O)O[C@@H]1[C@@H](C)O[C@@H](OC2C(CC=O)CC(C)C(O)\C=C/C=C/CC(C)OC(=O)CC(OC(=O)CC)C2OC)[C@H](O)[C@H]1N(C)C
Couleur 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
Catégorie 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats