accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 34523-28-9

IUPAC Nor: 5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl fluoride
Synonymes: 5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl fluoride
Poids moléculaire (g/mol): 253.29
Formule moléculaire: C12H12FNO2S
InChi Key: JMHHECQPPFEVMU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C1=C2C=CC=C(C2=CC=C1)S(F)(=O)=O
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats