CAS RN 34328-46-6
IUPAC Nor:
4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Synonymes:
4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol):
208.56
Formule moléculaire:
C8H4ClF3O
InChi Key:
NIHMMULLFBKTOK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC(F)(F)C1=CC(C=O)=CC=C1Cl
1
–
1
de
1
résultats
1
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97,0+%, TCI America™
CAS: 34328-46-6 Formule moléculaire: C8H4ClF3O Poids moléculaire (g/mol): 208.564 Numéro MDL: MFCD00040722 Clé InChI: NIHMMULLFBKTOK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-chloro-3-trifluoromethyl benzaldehyde,4-chloro-3-trifluoromethyl-benzaldehyde,2-chloro-5-formylbenzotrifluoride,benzaldehyde, 4-chloro-3-trifluoromethyl,pubchem2892,acmc-1adw8,timtec-bb sbb003468,4-chloro-3trifluoromethyl-benzaldehyde,3-trifluoromethyl-4-chloro-benzaldehyde,4-chloranyl-3-trifluoromethyl benzaldehyde PubChem CID: 118642 Nom de l’IUPAC: 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde SOURIRES: C1=CC(=C(C=C1C=O)C(F)(F)F)Cl