CAS RN 3413-58-9
IUPAC Nor:
hydrogen (R)-(6-ethoxyquinolin-4-yl)[(2S,5R)-5-ethyl-2,5-dimethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]methanol chloride
Synonymes:
optochin
Poids moléculaire (g/mol):
404.98
Formule moléculaire:
C23H33ClN2O2
InChi Key:
UBGKQKTVBOWPKR-BVMFEKKJSA-N
SMILES:
[H+].[Cl-].CCOC1=CC=C2N=CC=C([C@@H](O)[C@]3(C)CC4CCN3C[C@]4(C)CC)C2=C1
1
–
2
de
2
résultats
2
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Hydrochlorure d’éthylhydrocupreine, 97%
Hydrochlorure d’éthylhydrocupreine, 97%
CAS: 3413-58-9 Formule moléculaire: C21H29ClN2O2 Poids moléculaire (g/mol): 376.925 Numéro MDL: MFCD00135594 Clé InChI: QNRATNLHPGXHMA-XZHTYLCXSA-N Synonyme: ethylhydrocupreine hydrochloride,optoquin hydrochloride,ethylhydrocupreine hcl,optochin hydrochloride,unii-s3n0jb4fc7,neumolisina,numoquin hydrochloride,s3n0jb4fc7,optoquinhydrochloride,optochin PubChem CID: 16219340 Nom de l’IUPAC: (R)-(6-éthyquinoline-4-yl)-[(2S,4S,5R)-5-éthyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]méthanol; Chlorhydrate SOURIRES: CCC1CN2CCC1CC2C(C3=C4C=C(C=CC4=NC=C3)OCC)O.Cl