accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NONOO

CAS RN 3345-50-4

IUPAC Nor: 2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide
Synonymes: 2,5-dioxopyrrole-1-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol): 140.1
Formule moléculaire: C5H4N2O3
InChi Key: BNPFHEFZJPVCCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=O)N1C(=O)C=CC1=O
Niveau 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats