CAS RN 33021-53-3
IUPAC Nor:
1-(quinolin-3-yl)ethan-1-one
Synonymes:
3-acetylquinoline
Poids moléculaire (g/mol):
171.2
Formule moléculaire:
C11H9NO
InChi Key:
VMZYRGLKJCRGST-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
3-acétylquinoline, 97%
3-acétylquinoline, 97%
CAS: 33021-53-3 Formule moléculaire: C11H9NO Poids moléculaire (g/mol): 171.20 Numéro MDL: MFCD00030698 Clé InChI: VMZYRGLKJCRGST-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-acetylquinoline,1-quinolin-3-yl ethanone,ethanone, 1-3-quinolinyl,1-3-quinolinyl ethanone,3-quinolylethanone,3-acetyl-chinolin,methyl quinolinyl ketone,1-quinolin-3-yl-ethanone,1-quinolin-3-yl ethan-1-one,s-1-4-cyanophenyl ethanamine hydrochloride form PubChem CID: 5325612 Nom de l’IUPAC: 1-quinoline-3-yléthanone SOURIRES: CC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=C1