accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOFFFF

CAS RN 32890-94-1

IUPAC Nor: 2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate
Synonymes: 2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate
Poids moléculaire (g/mol): 207.1
Formule moléculaire: C8H3F4O2
InChi Key: LNARMXLVVGHCRP-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-]C(=O)C1=C(F)C=CC=C1C(F)(F)F
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats