CAS RN 32507-66-7
IUPAC Nor:
5-[2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethenyl]benzene-1,3-diol
Synonymes:
isorhapontigenin
Poids moléculaire (g/mol):
258.27
Formule moléculaire:
C15H14O4
InChi Key:
ANNNBEZJTNCXHY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=C(O)C=CC(C=CC2=CC(O)=CC(O)=C2)=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Isorhapontigénine 96,0+%, TCI America™
CAS: 32507-66-7 Formule moléculaire: C15H14O4 Poids moléculaire (g/mol): 258.273 Numéro MDL: MFCD12407151 Clé InChI: ANNNBEZJTNCXHY-NSCUHMNNSA-N Synonyme: 3,4′C,5-Trihydroxy-3′C-methoxy-trans-stilbene PubChem CID: 5318650 Nom de l’IUPAC: 5-[(E)-2-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)éthényle]benzène-1,3-diol SOURIRES: COC1=C(C=CC(=C1)C=CC2=CC(=CC(=C2)O)O)O