accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOH3CBr

CAS RN 31558-40-4

IUPAC Nor: 4-bromo-3,5-dimethoxybenzaldehyde
Synonymes: 4-bromo-3,5-dimethoxybenzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 245.07
Formule moléculaire: C9H9BrO3
InChi Key: UGBJRYUNSXFPOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1Br
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats