CAS RN 31224-82-5
IUPAC Nor:
5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Synonymes:
5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol):
175.11
Formule moléculaire:
C7H4F3NO
InChi Key:
JJDDVGAESNBKMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC(F)(F)C1=CN=C(C=O)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
5-(Trifluorométhyl)pyridine-2-carboxaldéhyde, 95%
5-(Trifluorométhyl)pyridine-2-carboxaldéhyde, 95%
CAS: 31224-82-5 Formule moléculaire: C7H4F3NO Poids moléculaire (g/mol): 175.11 Numéro MDL: MFCD07375388 Clé InChI: JJDDVGAESNBKMY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-trifluoromethyl picolinaldehyde,5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxyaldehyde,5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbaldehyde,5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxaldehyde,5-trifluoromethyl pyridine-2-carbaldehyde,2-pyridinecarboxaldehyde,5-trifluoromethyl,5-trifluoromethylpicolinealdehyde,5-trifluoromethylpicoline aldehyde,5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxaldehyde,2-pyridinecarboxaldehyde, 5-trifluoromethyl PubChem CID: 14422792 Nom de l’IUPAC: 5-(trifluorométhyl)pyridine-2-carbaldehyde SOURIRES: C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C=O