accessibility menu, dialog, popup

UserName

NClO

CAS RN 31181-89-2

IUPAC Nor: 5-chloropyridine-2-carbaldehyde
Synonymes: 5-chloropyridine-2-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 141.55
Formule moléculaire: C6H4ClNO
InChi Key: YYLBDBOSXXSZQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CN=C(C=O)C=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats