CAS RN 3027-05-2
CAS RN 3027-05-2
IUPAC Nor:
1,4-diacetylpiperazine-2,5-dione
Synonymes:
1,4-diacetylpiperazine-2,5-dione
Poids moléculaire (g/mol):
198.18
Formule moléculaire:
C8H10N2O4
InChi Key:
CBBKKVPJPRZOCM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)N1CC(=O)N(CC1=O)C(C)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
N,N'-Diacetylglycine Anhydride 98.0+%, TCI America™
CAS: 3027-05-2 Formule moléculaire: C8H10N2O4 Poids moléculaire (g/mol): 198.18 Numéro MDL: MFCD00059789 Clé InChI: CBBKKVPJPRZOCM-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1,4-Diacetyl-2,5-diketopiperazine, 1,4-Diacetyl-2,5-dioxopiperazine, 1,4-Diacetyl-2,5-piperazinedione CID PubChem: 540371 Nom IUPAC: 1,4-diacetylpiperazine-2,5-dione SMILES: CC(=O)N1CC(=O)N(CC1=O)C(=O)C