CAS RN 2997-88-8
CAS RN 2997-88-8
IUPAC Nor:
2-(morpholin-4-yl)ethyl 2-methylprop-2-enoate
Synonymes:
2-(morpholin-4-yl)ethyl 2-methylprop-2-enoate
Poids moléculaire (g/mol):
199.25
Formule moléculaire:
C10H17NO3
InChi Key:
MNZNJOQNLFEAKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=C)C(=O)OCCN1CCOCC1
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Morpholinoethyl Methacrylate (stabilized with MEHQ) 95.0+%, TCI America™
CAS: 2997-88-8 Formule moléculaire: C10H17NO3 Poids moléculaire (g/mol): 199.25 Numéro MDL: MFCD00080577 Clé InChI: MNZNJOQNLFEAKG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Methacrylic Acid 2-Morpholinoethyl Ester CID PubChem: 76343 Nom IUPAC: 2-morpholin-4-ylethyl 2-methylprop-2-enoate SMILES: CC(=C)C(=O)OCCN1CCOCC1