accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 29312-98-9

CH3NFBr

CAS RN 29312-98-9

IUPAC Nor: 5-bromo-2-fluoro-3-methylpyridine
Synonymes: 5-bromo-2-fluoro-3-methylpyridine
Poids moléculaire (g/mol): 190.02
Formule moléculaire: C6H5BrFN
InChi Key: JLCVSFDCHKCISN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(Br)=CN=C1F
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats