CAS RN 2923-96-8
IUPAC Nor:
4-fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Synonymes:
4-fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol):
169.11
Formule moléculaire:
C7H4FNO3
InChi Key:
ORCGMGUNVGVHDN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)C1=CC(F)=CC=C1C=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
4-Fluoro-2-nitrobenzaldéhyde, 98%
4-Fluoro-2-nitrobenzaldéhyde, 98%
CAS: 2923-96-8 Formule moléculaire: C7H4FNO3 Poids moléculaire (g/mol): 169.11 Numéro MDL: MFCD01666439 Clé InChI: ORCGMGUNVGVHDN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-fluoro-2-nitro-benzaldehyde,benzaldehyde, 4-fluoro-2-nitro,pubchem15643,acmc-1chrz,wln: wnr cf fvh,2-nitro-4-fluorobenzaldehyde,ksc494k6p,4-fluoro-2-nitro benzaldehyde PubChem CID: 76226 Nom de l’IUPAC: 4-fluoro-2-nitrobenzaldéhyde SOURIRES: [O-][N+](=O)C1=CC(F)=CC=C1C=O