accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClNH2NH2NOClCl

CAS RN 29110-48-3

IUPAC Nor: hydrogen N-(diaminomethylidene)-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide chloride
Synonymes: guanfacine
Poids moléculaire (g/mol): 282.55
Formule moléculaire: C9H10Cl3N3O
InChi Key: DGFYECXYGUIODH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].NC(N)=NC(=O)CC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
Niveau 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats