accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2CCH2H2C

CAS RN 2855-27-8

IUPAC Nor: 1,2,4-triethenylcyclohexane
Synonymes: 1,2,4-triethenylcyclohexane
Poids moléculaire (g/mol): 162.28
Formule moléculaire: C12H18
InChi Key: KTRQRAQRHBLCSQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: C=CC1CCC(C=C)C(C1)C=C

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats