accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SNCO

CAS RN 28479-19-8

IUPAC Nor: 1-isocyanato-3-(methylsulfanyl)benzene
Synonymes: 1-isocyanato-3-(methylsulfanyl)benzene
Poids moléculaire (g/mol): 165.21
Formule moléculaire: C8H7NOS
InChi Key: BKJABLMNBSVKCV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CSC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Point d’ébullition 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats