CAS RN 282727-18-8
IUPAC Nor:
3-(ethoxycarbonyl)benzen-1-ide; iodozincylium
Synonymes:
3-(ethoxycarbonyl)benzen-1-ide; iodozincylium
Poids moléculaire (g/mol):
341.45
Formule moléculaire:
C9H9IO2Zn
InChi Key:
KNTSJWIWLNBYJL-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Zn+]I.CCOC(=O)C1=C[C-]=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
3-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc iodide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
CAS: 282727-18-8 Formule moléculaire: C9H9IO2Zn Poids moléculaire (g/mol): 341.453 Numéro MDL: MFCD00671981 Clé InChI: KNTSJWIWLNBYJL-UHFFFAOYSA-M Synonyme: zinc 2+ ion 3-ethoxycarbonyl benzen-1-ide iodide CID PubChem: 6095944 Nom IUPAC: ethyl benzoate;iodozinc(1+) SMILES: CCOC(=O)C1=C[C-]=CC=C1.[Zn+]I