CAS RN 2822-41-5
IUPAC Nor:
2,3,4-trifluorophenol
Synonymes:
2,3,4-trifluorophenol
Poids moléculaire (g/mol):
148.08
Formule moléculaire:
C6H3F3O
InChi Key:
IJGSULQFKYOYEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=CC=C(F)C(F)=C1F
1
–
1
de
1
résultats
1
2,3,4-Trifluorophenol 98.0+%, TCI America™
CAS: 2822-41-5 Formule moléculaire: C6H3F3O Poids moléculaire (g/mol): 148.084 Numéro MDL: MFCD00042426 Clé InChI: IJGSULQFKYOYEU-UHFFFAOYSA-N CID PubChem: 123174 Nom IUPAC: 2,3,4-trifluorophenol SMILES: C1=CC(=C(C(=C1O)F)F)F