accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 27389-57-7

IUPAC Nor: N,N,N-trimethyl-3-(trifluoromethyl)anilinium iodide
Synonymes: N,N,N-trimethyl-3-(trifluoromethyl)anilinium iodide
Poids moléculaire (g/mol): 331.12
Formule moléculaire: C10H13F3IN
InChi Key: VKZIUXSJJSEBAK-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [I-].C[N+](C)(C)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats