CAS RN 26915-72-0
IUPAC Nor:
2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-yl 2-methylprop-2-enoate
Synonymes:
2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-yl 2-methylprop-2-enoate
Poids moléculaire (g/mol):
276.33
Formule moléculaire:
C13H24O6
InChi Key:
KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COCCOCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
1
–
1
de
1
résultats
1
Polyéthylène glycol méthyléther méthacrylate, M.W. 5,000
CAS: 26915-72-0 Formule moléculaire: C13H24O6 Poids moléculaire (g/mol): 276.329 Numéro MDL: MFCD00241432 Clé InChI: KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-methoxyethyl methacrylate,beta-methoxyethyl methacrylate,methacrylic acid, 2-methoxyethyl ester,2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methoxyethyl ester,poly ethylene glycol methyl ether methacrylate,pegmem,peg-mem,acmc-209oay,methoxyethyl methacrylate,2-methoxyethylmethacrylate PubChem CID: 93675 Nom de l’IUPAC: 2-[2-[2-(2-méthoxyétoxy)éthoxy]éthoxy]éthoxy 2-méthylprop-2-énoate SOURIRES: CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOCCOC