accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2637-34-5

IUPAC Nor: 1,2-dihydropyridine-2-thione
Synonymes: 2(1H)-pyridinethione
Poids moléculaire (g/mol): 111.16
Formule moléculaire: C5H5NS
InChi Key: WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: S=C1NC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (5)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (4)
  • (2)
Quantité 
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (3)
Niveau 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (6)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)