CAS RN 2623-33-8
IUPAC Nor:
4-acetamidophenyl acetate
Synonymes:
P-acetoxyacetanilide
Poids moléculaire (g/mol):
193.2
Formule moléculaire:
C10H11NO3
InChi Key:
UJAOSPFULOFZRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)NC1=CC=C(OC(C)=O)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Composé apparenté à l’acétaminophène Un standard secondaire pharmaceutique, MilliporeSigma™ Supelco™
Les normes secondaires pharmaceutiques pour l’application en contrôle de la qualité offrent aux laboratoires et fabricants pharmaceutiques une alternative pratique et rentable à la préparation de normes de travail internes.